Läs mer
Gibco™ DMEM, pulver, hög glukos, pyruvat Produktkod.: 10134902
Gibco™ DMEM, pulver, hög glukos, pyruvat
Produktkod. 10134902
10 L, 10 L
Kvantitet:
10 L
10 x 1 L
Förpackningsstorlek:
10 L
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10134902
Brand: Gibco™ 12800082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM ändras enligt följande:
Med: Högt glukos, L-glutamin, fenolrött, natriumpyruvat
utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Att använda DMEM
DMEM är unikt från andra medier eftersom det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedier kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Celltyp Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco™
Kvantitet 10 L
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2782383 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum31/01/2025 Produktkod12800017,12800082
Partinummer2788681 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Produktkod12800017,12800082
Partinummer2725161 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Produktkod12800017,12800082
Partinummer2782384 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Produktkod12800017,12800082
Partinummer2782431 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Produktkod12800017,12800082
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gibco™ DMEM, pulver, hög glukos, pyruvat >