Läs mer
Gibco™ DMEM, pulver, låg glukos, pyruvat
Produktkod. 10276232 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10276232 10 l Varje
10144602 50 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10276232 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31600083
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Dulbeccos modifierade örnmedium (DMEM) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna DMEM modifieras enligt följande:
Med: lågt glukos, L-glutamin, natriumpyruvat, fenolrött
Utan: natriumbikarbonat, HEPES
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
DMEM skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller fyra gånger så hög koncentration av aminosyror och vitaminer som originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med lågt glukos (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat.
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Celltyp Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.