Läs mer
Gibco™ Donator Bovint Serum med järn, Nya Zeelands ursprung
Produktkod. 11503407 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11503407 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11503407 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10371029
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
  • Ursprung: Nya Zeeland.
  • Endotoxinnivå: ≤10EU/ml
  • Insamlat från nötkreatur 12–36 månader gamla
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras 12 till 36 månader
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.