Läs mer
Gibco™ DPBS (10X), kalcium, magnesium
Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Koncentrerade former av Gibco™ DPBS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 10 X |
| För användning med (applikation) | Olika cellkulturtillämpningar; Såsom att tvätta celler före dissociation; Transportera celler eller vävnad; Utspädning av celler för räkning; och beredning av reagens |
| pH | 4.4 - 4.7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.