Läs mer
Gibco™ DPBS (10X), inget kalcium, inget magnesium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924945
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15217168
Brand: Gibco™ 14200075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Koncentrerade former av Gibco™ DPBS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Färg Klart
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 6.7 - 7.0
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 2630 - 3000 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.