Beskrivning
Dulbeccos fosfapufferade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för olika cellkulturändamål, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedium eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för olika cellkulturapplikationer.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, magnesium
Utan: Phenol Red
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Tvätt och färgning av celler |
| pH | 7.0 till 7.2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | Rengöring, förvaring, pH-buffert |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.