Läs mer
Gibco™ DPBS, kalcium, magnesium
Produktkod. 13492609 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Osmolalitet:
270 till 300 mOsm/kg
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Osmolalitet Förpackningsstorlek
13492609 500 ml 270 till 300 mOsm/kg Varje
15450594 100 ml 270 till 300 mOsm/kg -
10217152 1000 ml 270 till 300 mOsm/kg 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13492609 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14040133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 SEK
    263.65 SEK / 500ml
    Save 42.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Dulbeccos fosfapufferade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för olika cellkulturändamål, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedium eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för olika cellkulturapplikationer.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium
Utan: Fenolröd
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser
pH 7.0 till 7.2
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Osmolalitet 270 till 300 mOsm/kg
Kvalitet Cell Culture
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.