Läs mer
Gibco™ DPBS, kalcium, magnesium, glukos, pyruvat
GREENER_CHOICE
Product Code. 11560486
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Unit Size:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11560486 500 ml 500ml
10563673 1000 ml 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11560486 Supplier Gibco™ Supplier No. 14287080
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium, Glukos, Natriumpyruvat
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden