Läs mer
Gibco™ DPBS, kalcium, magnesium, glukos, pyruvat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924947
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560486
Brand: Gibco™ 14287080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium, Glukos, Natriumpyruvat
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden