Läs mer
Gibco™ DPBS, pulver, kalcium, magnesium
Produktkod. 11510566
Kvantitet:
1 x 10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510566
Brand: Gibco™ 21300058
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium
Utan: Fenolröda
pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Fysisk form Pulver
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 x 10 l
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
För in vitro diagnostisk användning. Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.