Läs mer
Gibco™ DPBS, pulver, inget kalcium, inget magnesium
Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
- Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,2 till 7,7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Osmolalitet | 265 - 310 mOsm/kg |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.