Läs mer
Gibco™ DPBS, pulver, inget kalcium, inget magnesium
Produktkod. 11560576
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
10 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11560576 10 l 10 L
10443832 10 x 1 l Paket med 10
11550576 50 l 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560576 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21600069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
  • Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,2 till 7,7
Fysisk form Pulver
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 265 - 310 mOsm/kg
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.