Beskrivning
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan:
kalcium, magnesium, fenolröd
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,0 till 7,3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Förpackning | Flaska |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.