Läs mer
Gibco™ DPBS, inget kalcium, inget magnesium
Product Code. 11544556 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
20 l
Förpackning:
Flaska
Väska
Unit Size:
1 L
10 L
5 L
500ml
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11544556 5 l Väska 5 L
15326239 500 ml Flaska 500ml
12559069 10 x 500 ml Flaska Paket med 10
10444402 1000 ml Flaska 1 L
11554556 10 l Väska 10 L
11340972 20 l Väska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11544556 Supplier Gibco™ Supplier No. 14190342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2599.65 SEK / 5 L
    Save 495.35 SEK
    16% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för olika cellkulturändamål, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och tillverka reagenser. Formuleringar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja chelatorer från kulturen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan: Kalcium, magnesium, fenolrött
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,0 till 7,3
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 5 l
Lösningstyp Rengöring, förvaring, pH-buffert
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Osmolalitet 270 till 300 mOsm/kg
Kvalitet Cellkultur
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.