Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för olika cellkulturändamål, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och tillverka reagenser. Formuleringar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja chelatorer från kulturen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan: Kalcium, magnesium, fenolrött
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,0 till 7,3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Lösningstyp | Rengöring, förvaring, pH-buffert |
| Förpackning | Flaska |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.