Läs mer
Gibco™ DPBS, inget kalcium, inget magnesium
Produktkod. p-4924948 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
20 l
Förpackning:
Flaska
Väska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
500ml
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15326239 500 ml Flaska 500ml
12559069 10 x 500 ml Flaska Paket med 10
10444402 1000 ml Flaska 1 L
11544556 5 l Väska 5 L
11554556 10 l Väska 10 L
11340972 20 l Väska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15326239 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14190144
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens.
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation.
Denna DPBS modifieras enligt följande:
Utan:
kalcium, magnesium, fenolröd
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Färg Klart
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,0 till 7,3
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Osmolalitet 270–300 mOsm/kg
Kvalitet Cell Culture
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.