Läs mer
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 för T-cellsexpansion och aktivering
Produktkod. 10310614 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
400µL
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10310614 0,4 ml 400µL
10587973 2 ml Varje
10548353 5 x 2 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10310614 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11161D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1966.00 SEK
    1710.65 SEK / 0.4ml
    Save 255.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% human serum albumin (HSA).
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor är 4,5-μm superparamagnetiska kulor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3- och anti-humana CD28-antikroppar och avsedda för ex vivo-aktivering och expansion/proliferation av humana T-celler.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 kulor är 4,5-μ m superparamagnetiska kulor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3- och anti-humana CD28-antikroppar och avsedda för ex vivo-aktivering och expansion/proliferation av humana T-celler. T-celler är en av de viktigaste cellerna i immunsystemet och ansvarar för att bekämpa infektioner och cancer och används därför intensivt i många cancer- och sjukdomsstudier.
Fördelarna med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor inkluderar:
  • Enkelt —aktivera och expandera T-celler utan att använda matarceller (antigenpresenterande celler)
  • Effektivt —reproducerbar metod och hög T-cellsexpansionshastighet (upp till 1 000-faldig expansion)
  • Ingen kontaminering —med magnetiska kulor undviks kontaminering av lösliga antikroppar eller mitogener
  • Funktionellt —aktiverade T-celler bibehåller in vivo-liknande funktion
Enkel och snabb procedur
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor erbjuder en enkel metod för aktivering och expansion av CD3+ T-celler, CD4+ T-hjälparceller eller CD8+ T-cytotoxiska celler. Förisolerade T-celler aktiveras genom att tillsätta kulorna och humant rekombinant IL-2 (rIL-2) till cellkulturen. Optimal expansion utförs när lämpligt T-cellsmedium används, såsom CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (kat. nr. A1048501). Humana T-celler aktiverade med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor kan användas för att stimulera B-cellsproliferation och plasma B-cellsutveckling.
Aktivering av mänskliga T-celler
Korttidsaktivering:
aktivering av T-celler med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor under några timmar till några dagar. Denna procedur expanderar inte cellerna, och proteomikexpression/detektion och nukleinsyraanalyser kan utföras. Cell:kula-komplex kan inte användas i flödescytometri i denna fas.
Långvarig aktivering/expansion:
aktivering av T-celler med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor under tre dagar till några veckor för att få en expansion av T-cellerna. När de upplever minskad expansion eller cellkrympning kan T-cellerna återstimuleras med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor. Kulorna kan tas bort med en DynaMag-magnet och användas i tillämpningar som cell:cell-interaktionsstudier, flödescytometri, proteomik eller nukleinsyrabaserade analyser.
Förisolera de mänskliga T-cellerna:
För att få den mest optimala aktiveringen och expansionen kan rena T-celler isoleras direkt från mänskligt helblod eller från perifera mononukleära blodceller (PBMC) med Dynabeads magnetiska kulor. För positiv kulbaserad isolering av humana CD3-, CD4- eller CD8-T-celler från helblod eller PBMC med frisättning, använd våra Dynabeads Human FlowComp-produkter. För negativ isolering av humana CD3-, CD4- eller CD8-T-celler från PBMC, använd våra Dynabeads Untouched Human-cellprodukter.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-tillämpningar:
Utvecklingen och exekveringen av chimära antigenreceptor T (CAR-T)-celler tillåter T-celler att rikta in sig på specifika biomarkörer på en rad celltyper. CAR-T-celler är konstruerade för att ha CD28- och CD3-aktiverande domäner på CAR som avsevärt förbättrar Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor. Forskning om användningsspecifika CAR-T-celler mot icke-småcellig lungcancer har visat vikten av aktiveringskulorna (Li, et al, 2018). Dessutom är in vitro-aktivering och expansion av B-celler helt beroende av T-cellsaktivering. Användningen av aktiveringskulor är avgörande för B-cellsproliferation och differentiering in vitro (Wang et al , 2017).
Alternativa aktiveringsprodukter, från mus till klinik
  • För ex vivo-aktivering och expansion av humana T-celler för cellbaserad terapi, använd den aseptiskt tillverkade CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
  • För aktivering av mus-T-celler, använd Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11456D)
  • För aktivering av mänskliga regulatoriska T-celler (Tregs), använd Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (kat. nr. 11129D)
  • För aktivering av humana antigenspecifika T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (kat. nr. 11162D)
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-–certifierade. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet för satser, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du använder Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Referenser
  1. Li N, Liu S, Sun M, Chen W, Xu X, Zeng Z, Tang Y, Dong Y, Chang AH, Zhao Q. Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells Redirected to EphA2 for the Immunotherapy of Non-Small Cell Lung Cancer. Transl Oncol. 2018 feb;11(1):11-17.
  2. Wang D, Fl øisand Y, Myklebust CV, Bürgler S, Parente-Ribes A, Hofgaard PO, Bogen B, Taskén K, Tjønnfjord GE, Schjesvold F, Dalgaard J, Tveita A, Munthe LA. Autologa Th-celler från benmärg kan stödja multipel myelomcellsproliferation in vitro och i xenotransplanterade möss. Leukemi. 2017 okt;31(10):2114-2121.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Klonalitet Monoklonal
Koncentration 4 x 10 7 kulor/ml
Innehåll och lagring DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28 levereras i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Förvaras vid 2 °C till 8 °C.
Beskrivning Monoklonala antikroppar binds kovalent till DynaBeads magnetiska kulor
För användning med (applikation) Aktivering och expansion av T-celler
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
För användning med (utrustning) DynaMag™ Magnet
Värd art Mus
Isoleringsteknik Magnetiska kulor
Produktlinje DynaBeads
Kvantitet 0.4 mL
Reaktivitet Människa
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Epoxy
Målarter Mänskliga T-celler
Enhetlighet Monostorlek 4,5μ m (CV< 5 %)
Volym (metrisk) 0,4 ml
Diameter (metrisk) 4.5μ m
Regulatorisk status Endast för forskning