Läs mer
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 för T-cellsexpansion och aktivering
Beskrivning
Innehåller
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% human serum albumin (HSA).
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 kulor är 4,5-μ m superparamagnetiska kulor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3- och anti-humana CD28-antikroppar och avsedda för ex vivo-aktivering och expansion/proliferation av humana T-celler. T-celler är en av de viktigaste cellerna i immunsystemet och ansvarar för att bekämpa infektioner och cancer och används därför intensivt i många cancer- och sjukdomsstudier.
Fördelarna med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor inkluderar:
- Enkelt —aktivera och expandera T-celler utan att använda matarceller (antigenpresenterande celler)
- Effektivt —reproducerbar metod och hög T-cellsexpansionshastighet (upp till 1 000-faldig expansion)
- Ingen kontaminering —med magnetiska kulor undviks kontaminering av lösliga antikroppar eller mitogener
- Funktionellt —aktiverade T-celler bibehåller in vivo-liknande funktion
Enkel och snabb procedur
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor erbjuder en enkel metod för aktivering och expansion av CD3+ T-celler, CD4+ T-hjälparceller eller CD8+ T-cytotoxiska celler. Förisolerade T-celler aktiveras genom att tillsätta kulorna och humant rekombinant IL-2 (rIL-2) till cellkulturen. Optimal expansion utförs när lämpligt T-cellsmedium används, såsom CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (kat. nr. A1048501). Humana T-celler aktiverade med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor kan användas för att stimulera B-cellsproliferation och plasma B-cellsutveckling.
Aktivering av mänskliga T-celler
Korttidsaktivering:
aktivering av T-celler med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor under några timmar till några dagar. Denna procedur expanderar inte cellerna, och proteomikexpression/detektion och nukleinsyraanalyser kan utföras. Cell:kula-komplex kan inte användas i flödescytometri i denna fas.
Långvarig aktivering/expansion:
aktivering av T-celler med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor under tre dagar till några veckor för att få en expansion av T-cellerna. När de upplever minskad expansion eller cellkrympning kan T-cellerna återstimuleras med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor. Kulorna kan tas bort med en DynaMag-magnet och användas i tillämpningar som cell:cell-interaktionsstudier, flödescytometri, proteomik eller nukleinsyrabaserade analyser.
Förisolera de mänskliga T-cellerna:
För att få den mest optimala aktiveringen och expansionen kan rena T-celler isoleras direkt från mänskligt helblod eller från perifera mononukleära blodceller (PBMC) med Dynabeads magnetiska kulor. För positiv kulbaserad isolering av humana CD3-, CD4- eller CD8-T-celler från helblod eller PBMC med frisättning, använd våra Dynabeads Human FlowComp-produkter. För negativ isolering av humana CD3-, CD4- eller CD8-T-celler från PBMC, använd våra Dynabeads Untouched Human-cellprodukter.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-tillämpningar:
Utvecklingen och exekveringen av chimära antigenreceptor T (CAR-T)-celler tillåter T-celler att rikta in sig på specifika biomarkörer på en rad celltyper. CAR-T-celler är konstruerade för att ha CD28- och CD3-aktiverande domäner på CAR som avsevärt förbättrar Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor. Forskning om användningsspecifika CAR-T-celler mot icke-småcellig lungcancer har visat vikten av aktiveringskulorna (Li, et al, 2018). Dessutom är in vitro-aktivering och expansion av B-celler helt beroende av T-cellsaktivering. Användningen av aktiveringskulor är avgörande för B-cellsproliferation och differentiering in vitro (Wang et al , 2017).
Alternativa aktiveringsprodukter, från mus till klinik
- För ex vivo-aktivering och expansion av humana T-celler för cellbaserad terapi, använd den aseptiskt tillverkade CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
- För aktivering av mus-T-celler, använd Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11456D)
- För aktivering av mänskliga regulatoriska T-celler (Tregs), använd Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (kat. nr. 11129D)
- För aktivering av humana antigenspecifika T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (kat. nr. 11162D)
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-–certifierade. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet för satser, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du använder Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Referenser
- Li N, Liu S, Sun M, Chen W, Xu X, Zeng Z, Tang Y, Dong Y, Chang AH, Zhao Q. Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells Redirected to EphA2 for the Immunotherapy of Non-Small Cell Lung Cancer. Transl Oncol. 2018 feb;11(1):11-17.
- Wang D, Fl øisand Y, Myklebust CV, Bürgler S, Parente-Ribes A, Hofgaard PO, Bogen B, Taskén K, Tjønnfjord GE, Schjesvold F, Dalgaard J, Tveita A, Munthe LA. Autologa Th-celler från benmärg kan stödja multipel myelomcellsproliferation in vitro och i xenotransplanterade möss. Leukemi. 2017 okt;31(10):2114-2121.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mänskliga T-celler |
| Certifikat och efterlevnad | ISO9001 och ISO13485 |
| Klonalitet | Monoklonal |
| Koncentration | 4 x 10 7 kulor/ml |
| Innehåll och lagring | DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28 levereras i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Beskrivning | Monoklonala antikroppar binds kovalent till DynaBeads magnetiska kulor |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Aktivering och expansion av T-celler |
| Material | Magnetisk polystyren |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| Visa mer |