Läs mer
Gibco™ Dynabeads™ Human Treg Expander
Produktkod. 10456993
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10456993
Brand: Gibco™ 11129D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Dynabeads Human Treg Expander levereras som en suspension innehållande 2 x 10 7 Dynabeads/ml i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,4, w/0,1 % humant serumalbumin (HSA)
Dynabeads Human Treg Expander-pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3- och anti-humana CD28-antikroppar och avsedda för ex vivo- aktivering och expansion/proliferation av mänskliga regulatoriska T-celler (Tregs).
Dynabeads Human Treg Expander-pärlor är 4,5-μ m superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en optimerad kombination av anti-humana CD3- och anti-humana CD28-antikroppar och avsedda för ex vivo- aktivering och expansion/proliferation av mänskliga regulatoriska T-celler (Tregs).
Fördelarna med Dynabeads Human Treg Expander-pärlor inkluderar:
Lätt —att aktivera och expandera Tregs utan att använda antigener eller antigenpresenterande celler
Effektiv —reproducerbar metod och hög expansionshastighet
Retain Tregs —restimulering med pärlor efter 2 veckor ökar expansionen och undviker överväxt av icke-Tregs
Funktionella —expanderade Tregs behåller sin fenotyp och undertryckande
funktion Enkel och snabb procedur
Dynabeads Human Treg Expander pärlor erbjuder en enkel metod för aktivering och expansion av Tregs. Förisolerade Tregs aktiveras genom att tillsätta pärlorna och humant rekombinant IL-2 (rIL-2) till cellkulturen. Optimal expansion utförs när lämpligt T-cellsmedium används, som t.ex CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (kat. nr. A1048501).
Aktivering av mänskliga Tregs
Korttidsaktivering : aktivering av Tregs med Dynabeads Human Treg Expander pärlor från några timmar till några dagar. Denna procedur expanderar inte cellerna, och proteomikexpression/detektion och nukleinsyraanalyser kan utföras. Cell-till-pärlkomplexen kan inte användas i flödescytometri i denna fas.
Långsiktig aktivering/expansion : aktivering av Tregs med Dynabeads Human Treg Expander pärlor i tre dagar till några veckor för att få expansion av Tregs. När du upplever minskad expansion eller cellkrympning kan Tregs återstimuleras med Dynabeads Human Treg Expander pärlor. Pärlorna kan tas bort med en DynaMag magnet och används i cell:cell-interaktionsstudier, flödescytometri, proteomik och nukleinsyrabaserade analyser.
Förisolera de mänskliga Tregs Ren Tregs är
viktiga för att få en bra Treg-population, och detta kan uppnås genom cellsortering eller förisolering av Tregs med vår Dynabeads Regulatory CD4 + CD25 + T Cell Kit (kat. nr. 11363D).
Alternativa aktiveringsprodukter, från mus till klinik
• För ex vivo -aktivering och expansion av mänskliga T-celler för cellbaserad terapi, använd den aseptiskt tillverkade CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
• För aktivering av humana polyklonala T-celler, använd Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• För aktivering av humana antigenspecifika T-celler, använd Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (kat. nr. 11162D)
• För aktivering av mus T-celler, använd Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11452D)
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485 –certifierad. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet för satser, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Human Treg Expander pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst, eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech. com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mänskliga regulatoriska T-celler
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Klonalitet Monoklonal
Koncentration 2 x 10 7 pärlor/ml
Innehåll och lagring DynaBeads Human Treg Expander levereras i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Beskrivning Monoklonala antikroppar binds kovalent till DynaBeads magnetiska kulor
Färg Brun
För användning med (applikation) Aktivering och expansion av T-celler
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Treg Expander
För användning med (utrustning) DynaMag™ Magnet
Värd art Mus
Isoleringsteknik Magnetiska kulor
Produktlinje DynaBeads
Kvantitet 2 mL
Reaktivitet Människa
Provtyp Förisolerade mänskliga Treg-celler från helblod eller PBMC
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Epoxy
Målarter Mänskliga regulatoriska T-celler
Enhetlighet Monostorlek 4,5μ m (CV< 5 %)
Volym (metrisk) 2 mL
Diameter (metrisk) 4.5μ m
Regulatorisk status Endast för forskning