Beskrivning
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Gibco™ EBSS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Denna EBSS tillverkas enligt följande:
Med: Glukos, natriumbikarbonat
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Earle's Balanced Salt |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | olika tillämpningar för cellkultur; såsom att tvätta celler före dissociation; Transport av celler eller vävnadsprover; Spädning av celler för räkning; och förberedelse av reagenser |
| pH | 7.0 - 8.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Earles balanserade salt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.