Läs mer
Gibco™ Expi293™ Expression System Kit
Product Code. 13481059 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 sats
Product Code. Kvantitet
13481059 1 sats
1 options
Product Code. 13481059 Supplier Gibco™ Supplier No. A14635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34390.00 SEK
    30606.65 SEK / Paket med 1
    Save 3783.35 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Utformad med transient expressionsteknologi för snabb och ultrahögt utbyte av proteinproduktion från däggdjursceller.
Expi293 Expressionssystemet är en komplett, skalbar plattform för snabb, högavkastande transient proteinproduktion från däggdjurs HEK293-celler. Systemet inkluderar: högdensitetsceller Expi293F i Expi293 uttrycksmedium och ExpiFectamine 293-transfektionsreagens optimerad med förstärkare för att maximera proteinproduktion och reproducerbarhet.
  • Komplett kit—innehåller alla komponenter som behövs för effektiv, rekombinant proteinuttryck med lättföljda odlings- och transfektionsprotokoll
  • Upp till 1 g/L protein—som är 2- till 10 gånger högre proteinger än tidigare generationers transient expressionssystem, såsom FreeStyle 293 Expression System
  • Snabb produktion—Snabb uttryck av rekombinanta proteiner på bara 2 ––7 dagar för en mängd olika proteinformat från integrala membranproteiner till monoklonala antikroppar
  • Högdensitetskulturer—Expi293F ger betydligt fler proteinuttryckande celler per ml, vilket ökar uttryckseffektiviteten
  • Proteiner med naturlig veckning och däggdjurs posttranslationella modifieringar—uttrycks från mänskliga HEK293-celler, vilket resulterar i en hög grad av glykosylering och kvalitet
  • Skalbart uttryck från <1 ml till >10 L—, lätt skalbart och automationsvänligt från 96 djupbrunnsplattor för högkapacitetsapplikationer till flerliters bioreaktorplattformar
Komponenterna som ingår i Expi293 Expression System Kit är: två flaskor med frysta Expi293F celler, en liter Expi293 uttrycksmedium, ett ExpiFectamine 293-transfektionskit tillräckligt för att transfektera upp till 1 l slutkultur, Opti-MEM I reducerad serummedium-pelare och en antikroppsuttryckande positiv kontrollvektor. Expi293 Transfektionskit finns också i storskaliga format för transfektering upp till 10 L och 50 L celler Expi293 . Anpassade format och volymer finns också tillgängliga på begäran.
Konstruerade Expi293F cellinjer finns tillgängliga för en rad strukturella biologiska tillämpningar, inklusive Cryo-EM, NMR och röntgenkristallografi. Finns individuellt eller i kit.
  • Expi293F GnTI- Celler (Kat. Nej. A39240)
  • Expi293F Inducerbara celler (Kat. Nej. A39241)
  • Expi293F Inducerbara GnTI-celler (Kat. Nej. A39242)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje Expi293F™
Innehåll och lagring 2 flaskor frysta Expi293F-celler
1 flaska 1000 ml Expi293 Expression Medium
1 ExpiFectamine 293 transfektionssats för 1 - kultur
1 injektionsflaska antikropp som uttrycker positiv kontrollvektor
1 flaska 100 ml Opti-MEM reducerat serummedium
Förvara alla komponenter vid +2°C till +8°C, förutom frysta celler som ska förvaras i flytande kväve
Leveranstyp Transfektion
Celltyp 293-härledda celler
Promotor CMV
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
Uttryckssystem Däggdjur
Uttrycksstabilitet Transient
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Nyckelfunktioner Proteinproduktion, konstitutivt uttryck
Antal reaktioner 33
Produktlinje Expi293
Produkttyp Expression System Kit
Protein Tag Otaggat
Kvantitet 1 sats
Systemtyp Expi293™ Expression System