Läs mer
Gibco™ Express Five™ SFM
Produktkod. 10257202 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10257202 1000 ml 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10257202 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10486025
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för att stödja maximal celltillväxt och rekombinant genuttryck
Express FiveSFM är ett proteinfritt, serumfritt medium speciellt utvecklat för att stödja den långsiktiga suspensionstillväxten av High Five (BTI-TN-5B1-4) celler i suspension för användning i Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Detta medium kräver tillsats av 16 mM L-glutamin före användning.
  • Överlägsen långsiktig fjädringstillväxt på High Five celler
  • Proteinfri, serumfri formulering
  • Optimerad för rekombinant proteinproduktion
  • Skalbar i CelliGen™ bioreaktor och WAVE Bioreactor™ System
Cellkultur, High Five™ Cellkultur, insektscellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Express FiveSFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje High Five™
Celltyp Insektscell
Klassificering Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Utan tillsatser Inget glutamin
Produktlinje Express Five, Gibco
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden : 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Ambient
Hållbarhet : 18 månader från tillverkningsdatum