Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, certifierat, värmeinaktiverat, USA
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15898937
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Ett skott
Flaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera unitSize
15898937 50 ml Ett skott Varje
15808947 10 x 50 ml Ett skott Varje
11523387 100 ml Flaska Varje
11533387 500 ml Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15898937 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3840001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra certifierade ursprung från USA, ursprung från Nya Zeeland och kvalificerade ursprungs-SKU från Australien. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Serumkategori: Premium (Performance Plus)
  • Ursprung: USA
  • Endotoxinnivå:≤ 5 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:≤ 15 mg/dl
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Beskrivning Fetal Bovine Serum, heat inactivated, certified, One Shot™, United States
Art Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland United States
Formatera Ett skott
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Heat-inactivated
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Triple-filtered, 0.1 μm
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/mL
Hemoglobinkoncentration ≤15 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Certified
Produktlinje One Shot
Frakt skick Frozen
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.