Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, certifierat, USA
Produktkod. 17866327
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Ett skott
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera unitSize
17866327 1000 ml Flaska -
15555309 50 ml One Shot 50ml
15565309 10 x 50 ml Ett skott Paket med 10
11560506 100 ml Flaska 100ml
11570506 500 ml Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17866327 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 16000069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra certifierade ursprung från USA, ursprung från Nya Zeeland och kvalificerade ursprungs-SKU från Australien. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
Gibco-serum: Pålitlig kvalitet för konsekvent prestanda
Serumkategori: Premium (Performance Plus)
  • Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
  • Vårt mest karakteriserade serum med de lägsta endotoxin- och hemoglobinnivåerna
  • Endotoxinnivå:≤ 5 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:≤ 15 mg/dl
  • Ursprung: USA
Gibco-serum levererar
  • ISO 13485-certifierat, bearbetat i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco-flaskan är lättare att använda i huven, minskar risken för förorening och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 1000 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤15 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Certifierad
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.