Läs mer
Gibco™ Embryonala stamceller FBS, kvalificerad, amerikanskt ursprung
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15946942
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. Kvantitet Formatera unitSize
15946942 50 ml One Shot -
11590516 100 ml Flaska 100ml
11500526 500 ml Flaska 500ml
3 options
Produktkod. 15946942
Brand: Gibco™ 16141002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Fetalt bovint serum, ES-cellkvalificerat, är speciellt testat för förmågan att upprätthålla odifferentierad cellulär morfologi hos embryonala stamceller.
Fetalt bovint serum, ES-cellkvalificerat, är speciellt testat för förmågan att upprätthålla odifferentierad cellulär morfologi hos embryonala stamceller. Det är det Gibco FBS-kvalitet och prestanda du litar på erbjuds i en FBS-alikvot för engångsbruk, vilket ger större bekvämlighet, sparar tid och är lätt att använda.
  • Sera Kategori: Specialitet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Testad för Bovint respiratoriskt syncytiellt virus FA, Cytopatiska medel, Hemadsorberande medel, Reovirus FA, Rabies FA, Hemoglobin (ng/dL), Blue Tongue Virus, Bovint Adenovirus FA, Bovint Parvovirus FA, Osmolalitet, Sp2 Performance Assay, Elektroforetiskt mönster/Mönster, Mymaplasma, Totalt protein, L, Sterilitetstestning (bakterier och svampar)
Givarflock Nej
Endotoxinkoncentration <50 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass ES Cell-kvalificerad
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.