Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, New Zealand
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919339
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Ett skott
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
Produktkod. 15505319
Brand: Gibco™ A3160901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra certifierade ursprung från USA, ursprung från Nya Zeeland och kvalificerade ursprungs-SKU från Australien. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Premium (Secure)
  • Origin: New Zealand
  • Endotoxin level: ≤5 EU/mL
  • Hemoglobin level: ≤30 mg/dL (levels routinely ≤25 mg/dL)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Beskrivning Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format, New Zealand
Art Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland New Zealand
Form Liquid
Formatera Ett skott
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterile
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/mL
Hemoglobinkoncentration ≤30 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Qualified
Produktlinje One Shot
Frakt skick Frozen
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.