Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, ultra-low IgG, US Origin
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Bottle |
| Kvantitet | 100 ml |
| Endotoxinkoncentration | ≤50 EU/mL (levels routinely ≤ 10 EU/mL) |
| Värme inaktiverad | No |
| Hemoglobinkoncentration | ≤25 mg/dL |