Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
Produktkod. 10319322 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319322 6 x 1 l Paket med 6
11550426 1 l -
13426156 10 l 10 L
15285885 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10319322 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12338026
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Formuleringen är fri från animaliskt ursprung, serumfri och proteinfri, och möjliggör enklare rening
Gibco FreeStyle 293 Expression Medium är ett djurursprungsfritt –, kemiskt definierat, proteinfritt medium som specifikt utvecklats för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F-celler i suspension utan anpassning. Mediet är komplett och färdigt att använda, inget tillskott krävs.
Funktioner i FreeStyle 293 Expression Medium inkluderar:
  • Komplett och färdigt format med GlutaMAX tillägg
  • Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F-celler
  • Fri från –animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad formulering
  • Enkel användning med FreeStyle 293-uttryckssystemen
  • Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Komplett och färdigt format med GlutaMAX tillägg
FreeStyle 293 Expression Medium är redo att användas. Det kräver inte tillsats av serum, glutamin eller tensider. Den innehåller GlutaMAX tillskott för att minimera ansamling av giftig ammoniak och förbättra cellernas livskraft och tillväxt i ett lättanvänt format.
Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F-celler
Gibco 293-F, 293-H och FreeStyle 293-F-celler i suspension kan odlas direkt till FreeStyle 293 Expression Medium utan anpassning. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subkultideras direkt i FreeStyle 293 Expression Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar. Celler som odlats i FreeStyle 293 Expression Medium kan transfekteras med lipidbaserade transfektionsreagenser, såsom 293fectin reagens (Cat. No. 12347019) och Freestyle MAX-reagens (16447500).
Fri från –animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad formulering
FreeStyle 293 Expression Medium är fritt från animaliskt ursprung –, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör enklare rening av ditt protein Gibco . Kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysater eller komponenter av okänd sammansättning.
Enkel användning som en del av FreeStyle 293 Expression System och FreeStyle MAX Expression System för proteinproduktion
FreeStyle 293 uttryckssystem (Cat. Nej. K900001) är ett komplett, suspensionscellkultursystem för att generera stora mängder däggdjursrekombinant protein (se figur). Den kombinerar FreeStyle 293 Expression Medium med 293fectin reagens, en katjonisk-lipidformulering som är utformad för att transfektera suspensionsceller FreeStyle 293-F med hög effektivitet. FreeStyle MAX Expression System är en banbrytande teknik för snabb och högavkastande produktion av däggdjursproteiner. Den kombinerar FreeStyle-media, FreeStyle MAX-reagens och antingen FreeStyle-celler CHO-S eller FreeStyle 293-F-celler.
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Proteinproduktion med FreeStyle 293 Expression Medium kan skalas upp i spinnerkolvar eller bioreaktorer. Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådningstäthet bör optimeras för varje system. Beroende på impellerns design och hastighet kan det vara nödvändigt att komplettera mediet med extra Pluronic F-68 för att undvika ren belastning i kulturen.
Universalväska
Gibco Universalväskor erbjuder flexibel förpackning som gör att du kan integrera en engångsbehållare för stora volymer med en mängd automatiserade cellodlingsinstrument, engångsbioreaktorsystem och sterila anslutningsprocesser, vilket minimerar behovet av kostsamma anpassningar.
Produktanvändning
Kunder som använder FreeStyle 293 Expression Medium i en tillverkningsprocess och har en ansökan till FDA kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att hänvisa till vår Type II Drug Master File (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje FreeStyle™ 293-F-celler, 293 (HEK)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Produktlinje Freestyle
Kvantitet 6 x 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2°C till 8°C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Stationär suspensionsodling
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.