Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
Produktkod. 13426156
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13426156 10 l 10 L
11550426 1 l -
10319322 6 x 1 l Paket med 6
15285885 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13426156 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12338001
Formuleringen är fri från animaliskt ursprung, serumfri och proteinfri, och möjliggör enklare rening
Gibco FreeStyle 293 Expression Medium är ett djurursprungsfritt –, kemiskt definierat, proteinfritt medium som specifikt utvecklats för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F-celler i suspension utan anpassning. Mediet är komplett och färdigt att använda, inget tillskott krävs.
Funktioner i FreeStyle 293 Expression Medium inkluderar:
  • Komplett och färdigt format som innehåller GlutaMAX-tillägget
  • Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F-celler
  • Animaliskt ursprungsfri –, proteinfri och kemiskt definierad formulering
  • Enkel användning med FreeStyle 293-uttryckssystemen
  • Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Komplett och färdigt format som innehåller GlutaMAX-tillägget
FreeStyle 293 Expression Medium är redo att användas. Ingen tillsats av serum, glutamin eller ytaktiva ämnen behövs. Den innehåller ett tillskott GlutaMAX för att minimera ansamling av giftig ammoniak och förbättra cellernas livskraft och tillväxt i ett lättanvänt format.
Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F-celler
Gibco 293-F, 293-H och FreeStyle 293-F-celler i suspension kan odlas direkt till FreeStyle 293 Expression Medium utan anpassning. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subkultideras direkt i FreeStyle 293 Expression Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar. Celler som odlats i FreeStyle 293 Expression Medium kan transfekteras med lipidbaserade transfektionsreagenser, såsom 293fectin reagens (Cat. No. 12347019) och Freestyle MAX-reagens (16447500).
Animaliskt ursprungsfri –, proteinfri och kemiskt definierad formulering
FreeStyle 293 Expression Medium är fritt från animaliskt ursprung –, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör enklare rening av ditt intresserade protein. Gibco Kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysater eller komponenter av okänd sammansättning.
Enkel användning som en del av FreeStyle 293 Expression System och FreeStyle MAX Expression System för proteinproduktion
FreeStyle 293 uttryckssystem (Cat. Nej. K900001) är ett komplett, suspensionscellkultursystem för att generera stora mängder däggdjursrekombinant protein (se figur). Den kombinerar FreeStyle 293 Expression Medium med 293fectin reagens, en katjonisk-lipidformulering som är utformad för att transfektera suspensionsceller FreeStyle 293-F med hög effektivitet. FreeStyle MAX Expression System är en banbrytande teknik för snabb och högavkastande produktion av däggdjursproteiner. Den kombinerar FreeStyle-media, FreeStyle MAX-reagens och antingen FreeStyle-celler CHO-S eller FreeStyle 293-F-celler.
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Proteinproduktion med FreeStyle 293 Expression Medium kan skalas upp i spinnerkolvar eller bioreaktorer. Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådensitet bör optimeras för varje system. Beroende på impellerns design och hastighet kan det vara nödvändigt att komplettera mediet med extra Pluronic F-68 för att undvika ren belastning i kulturen.
Universalväska
Gibco Universalväskor erbjuder flexibel förpackning som gör att du kan integrera en engångsbehållare för stora volymer med en mängd automatiserade cellodlingsinstrument, engångsbioreaktorsystem och sterila anslutningsprocesser, vilket minimerar behovet av kostsamma anpassningar.
Produktanvändning
Kunder som använder FreeStyle 293 Expression Medium i en tillverkningsprocess och har en ansökan till FDA kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att hänvisa till vår Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
FreeStyle 293 Expression Medium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje FreeStyle™ 293-F-celler
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Icke essentiella aminosyror (NEAA), Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Antibody and cell culture production, mammalian cell culture, protein expression, viral vaccine production
Produktlinje Freestyle
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standards, FDA
Endotoxinnivå Låg
Formatera Universalväska
Antibiotika ingår Utan antibiotika
pH 7 to 7.6
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Regulatorisk status For research use only
Koncentrationsförhållande 1:1
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2°C till 8°C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Beskrivning FreeStyle™ 293 Expression Medium, 10L, Liquid Form, With Sodium Pyruvate, 7 to 7.6 pH, 12 Months Shelf Life, 2 to 8°C Storage Conditions, Soluble in Water, Used for Antibody and Cell Culture Production, Mammalian Cell Culture
Typ av kultur Suspensionscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.