Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ CHO Uttrycksmedium
Produktkod. p-4924971 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10546183 1000 mL 1 L
11580926 6 x 1 L 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10546183 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12651014
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Animaliskt ursprungsfritt, kemiskt definierat, proteinfritt medium
FreeStyle CHO Expression Medium är speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transient transfektion av CHO-S celler i suspension utan anpassning. Detta medium kräver tillskott med 8 mM glutamin före användning.
  • Formulering utan hypoxantin och tymidin för användning med eller utan dhfr-system
  • Förmåga att stödja suspensionstillväxt med hög densitet och transient transfektion av CHO-S celler
  • Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
  • Enkel användning som en del av FreeStyle MAX CHO Expressionssystem för proteinproduktion
  • Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Formulering utan hypoxantin och tymidin för användning med eller utan dhfr-system
  • Gibco FreeStyle CHO Expression Medium är tillverkat utan hypoxantin och tymidin för användning i dihydrofolatreduktas (dhfr) amplifieringssystem
  • Icke-dhfr-system kräver tillägg av HT Komplettera före användning
Förmåga att stödja suspensionstillväxt med hög densitet och transient transfektion av CHO-S celler
  • Gibco FreeStyle CHO celler i suspension kan odlas direkt i Gibco FreeStyle CHO Expression Medium utan anpassning
  • Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt in i Gibco FreeStyle CHO Expression Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning
  • Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar
  • Celler odlade i Gibco FreeStyle CHO Expressionsmedium kan transfekteras med lipidbaserade transfektionsreagens, såsom FreeStyle MAX-reagens
Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
  • Gibco FreeStyle CHO Expression Medium är fritt –från animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör enklare rening av ditt intressanta protein
  • Gibco kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
  • Proteinproduktion med hjälp av Gibco FreeStyle CHO Expressionsmedium kan skalas upp i spinnerkolvar eller bioreaktorer
  • Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådensitet bör optimeras för varje system
  • Beroende på pumphjulskonstruktion och hastighet kan det bli nödvändigt att komplettera Gibco FreeStyle CHO Expression Medium med tillägg Pluronic™ F-68 för att undvika ren stress i kulturen
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uttrycksmedium
Celllinje FreeStyle™ CHO-S celler, CHO
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
Klassificering Kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Typ av kultur Suspensionscellodling
Endotoxinnivå ≤0,25 EU/ml,≤ 0,25 EU/ml
Glutamin Inget glutamin
Fenol röd indikator Inget fenolrött
Serumnivå Serumfritt
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Freestyle, Gibco
Kvantitet 1000 mL
Form Vätska