Läs mer
Gibco™ Amfotericin B
Produktkod. 11510496 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510496 20 ml 20ml
11520496 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510496 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15290018
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Formulering av amfotericin B med natriumdeoxicholat som emulgeringsmedel för att bibehålla suspensionen
  • Förhindrar svamptillväxt genom att orsaka en ökning av svampmembranets permeabilitet
  • Gibco™ Fungizone™ Antimykotika används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av jäst och flercelliga svampar
  • Innehåller 250 μg amfotericin B och 205 μg natriumdeoxykolat per ml destillerat vatten
  • Rekommenderad arbetskoncentration ligger mellan 0,25 och 2,50 μg/ml
Obs:   Endast för forskningsändamål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Fryst på
torris Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 0,25 till 2,5μ g/ml
Form Vätska
Produkttyp Antimykotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Förebyggande av cellkulturkontamination
Produktlinje Fungizone
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinoacetophenone