Beskrivning
- Förhindrar tillväxt av svamp genom att orsaka en ökning av svampens plasmamembranpermeabilitet
- Gibco™ Fungizone™ Antimykotika används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av jäst och flercelliga svampar
- Innehåller μ250 g amfotericin B och μ205 g natriumdeoxicholat per ml destillerat vatten
- Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,25 till 2,50 μg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst på torris Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 0,25 till 2,5μ g/ml |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antimykotika |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Produktlinje | Fungizone |
| Kvantitet | 50 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Morpholinoacetophenone
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinoacetophenone