Läs mer
Gibco™ Amfotericin B
Produktkod. p-4918402
Kvantitet:
20 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
50ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510496
Brand: Gibco™ 15290018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Formulering av amfotericin B med natriumdeoxicholat som emulgeringsmedel för att bibehålla suspensionen
  • Förhindrar tillväxt av svamp genom att orsaka en ökning av svampens plasmamembranpermeabilitet
  • Gibco™ Fungizone™ Antimykotika används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av jäst och flercelliga svampar
  • Innehåller μ250 g amfotericin B och μ205 g natriumdeoxicholat per ml destillerat vatten
  • Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,25 till 2,50 μg/ml
Notera: Endast för forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Fryst på
torris Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 0,25 till 2,5μ g/ml
Form Vätska
Produkttyp Antimykotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Förebyggande av cellkulturkontamination
Produktlinje Fungizone
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Morpholinoacetophenone