Läs mer
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein Produktkod.: 10151243
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein
Produktkod. 10151243
100 μg, Varje
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10151243
Brand: Gibco™ PMC2031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Recombinant G-CSF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Cell Culture
Molekylvikt (g/mol) 19 kDa
Reningsmetod Sequential Chromatography
Kvantitet 100 μg
Gene Alias G-CSF
Art Mouse
Rekombinant Recombinant
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Klassificering Carrier-Free
Endotoxinnivå < 0.1 ng/μg
Massa 100 μg
Frakt skick Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Uttryckssystem E. coli
Proteinfamilj Cytokines & Receptors
Proteinform Recombinant, Ligand
Form Lyophilized
Protein subtyp GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Forskningskategori Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development
Produktlinje Gibco™
Renhet eller kvalitetsklass 95 %
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
3 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1660665B CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/04/2017 ProduktkodPMC2031
Partinummer1660665A CertifikatstypAnalyscertifikat Datum16/04/2017 ProduktkodPMC2031
Partinummer1137082C CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/04/2017 ProduktkodPMC2031
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein >