Läs mer
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) (50 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11558616
Kvantitet:
20 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558616
Brand: Gibco™ 10131027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomer, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfate) produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler.
Resistens mot Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) tilldelas av E. coli APH(3)–I- och APH(3)– II-resistensgener.
  • Används som selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 100 - 200μg/ml för bakterier, eller 200 –500μg/ml för de flesta däggdjursceller
  • Levereras som 50 mg/ml-lösning i vatten
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, High Five™-cellodling, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21-cellodling, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 till 8 °C
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 50 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Eukaryot selektion/stabil cellinjegenerering
Produktlinje Geneticin
Kvantitet 100 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GENETICIN
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: D-Streptamine