Läs mer
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) (50 mg/ml)
Produktkod. 10092772
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Produktkod. 10092772
Brand: Gibco™ 10131019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomer, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfate) produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler.
Resistens mot Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) tilldelas av E. coli APH(3)–I- och APH(3)– II-resistensgener.
  • Används som selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 100 - 200μg/ml för bakterier, eller 200 –500μg/ml för de flesta däggdjursceller
  • Levereras som 50 mg/ml-lösning i vatten
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, High Five™-cellodling, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21-cellodling, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaspektrum Selection agent
Form Liquid
Produkttyp Antibiotic
För användning med (applikation) Eukaryotic Selection/Stable Cell Line Generation
Kvantitet 20 ml
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.