Beskrivning
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfate) produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler.
Resistens mot Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) tilldelas av E. coli APH(3)–I- och APH(3)– II-resistensgener.
- Används som selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 100 - 200μg/ml för bakterier, eller 200 –500μg/ml för de flesta däggdjursceller
- Levereras som 50 mg/ml-lösning i vatten
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, High Five™-cellodling, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21-cellodling, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 till 8 °C Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Eukaryota celler, prokaryota celler |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Eukaryot selektion/stabil cellinjegenerering |
| Produktlinje | Geneticin |
| Show More |
Safety and Handling
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin