Läs mer
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat), pulver
Produktkod. 11528676 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528676 5 g 5g
10463982 1 g 1g
11548676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528676 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11811031
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler
Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler. Resistens mot Geneticin™ selektivt antibiotikum (G418-sulfat) ges av E. coli APH (3') – I - och APH (3') – II-resistensgenerna . Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418 sulfat) används som selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 100–200 μg/ml för bakterier, eller 200 – –500 μg/ml för de flesta däggdjursceller. Denna produkt levereras som pulver och bör göras till en standardlösning på 10 – 50 mg/ml i vatten. Vi erbjuder en mängd olika cellodlingsantibiotika för din bekvämlighet.
Produktanvändning
Endast för forskningsändamål: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
Dubbel plats cGMP tillverknings- och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar Gibco™ Geneticin™ vi selektivt antibiotikum (G418-sulfat) vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda platserna uppfyller tillverkningskraven för cGMP, är certifierade enligt ISO 13485 och är registrerade hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 15 till 30 °C
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 10 till 50 μg/ml
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
För användning med (applikation) Eukaryot selektion/stabil celllinjegenerering
Produktlinje Geneticin
Kvantitet 5 g
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw.4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-