Läs mer
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat), pulver
Produktkod. 10463982
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10463982 1 g 1g
11528676 5 g 5g
11548676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10463982 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11811023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler
Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Resistance to Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH (3') – I and APH (3') – II resistance genes. Gibco™ Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is used as a selective antibiotic in the concentration range of 100 - 200 μg/mL for bacteria, or 200 – 500 μg/mL for most mammalian cells. This product is supplied as a powder and should be made into a stock solution of 10 – 50 mg/mL in water. We offer a variety of cell culture antibiotics for your convenience.
Resistens mot Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) ges av E. coli APH (3)– I- och APH (3)– II-resistensgener.
  • Används som selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 100 - 200μg/ml för bakterier, eller 200 – 500μg/ml för de flesta däggdjursceller
  • Levereras som pulver och ska beredas till en stamlösning på 10 – 50 mg/ml i vatten
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, High Five™-cellodling, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9-& Sf21-cellodling, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 15 till 30 °C
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 10 till 50 μg/ml
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Eukaryot selektion⁄Generering av stabil cellinje
Produktlinje Geneticin
Kvantitet 1 g
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GENETICIN
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de