Läs mer
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Produktkod. 10166793
Change view
Kvantitet:
20 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10166793 20 ml Varje
12172530 10 x 1 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10166793 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1113902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13270.00 SEK
    11544.65 SEK / 20ml
    Save 1725.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 50G –100 μg/ml
Blasticidin S är ett nukleosid-antibiotikum isolerat från Streptomyces griseochromogenes. Det är en potent hämmare av proteinsyntes i både prokaryota och eukaryota celler. Blasticidin S verkar snabbt genom att hämma ribosomens bildning av peptidbindningar.
  • Används för att förhindra kontaminering av cellodling
  • Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 1 –20 μg/ml beroende på cellinje
  • Tillhandahålls som lösning vid 10 mg/ml i 20 mM HEPES (pH 7,2–7,5)
  • Levereras i 10 flaskor som vardera innehåller 1 ml.
  • Resistens tilldelas genom uttryck av antingen en av två Blasticidin S-deaminasgener: BSD eller bsr
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, insektscellodling, däggdjurscellodling, selektion, Sf9 och Sf21-cellodling, transfektion, transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: -5 °C till -20 °C (skyddas från ljus)
Transportförhållanden: Torris
Hållbarhet: 9 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 10 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES
Produktlinje Gibco
Kvantitet 20 ml