Beskrivning
Blasticidin S är ett nukleosid-antibiotikum isolerat från Streptomyces griseochromogenes. Det är en potent hämmare av proteinsyntes i både prokaryota och eukaryota celler. Blasticidin S verkar snabbt genom att hämma ribosomens bildning av peptidbindningar.
- Används för att förhindra kontaminering av cellodling
- Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 1 –20 μg/ml beroende på cellinje
- Tillhandahålls som lösning vid 10 mg/ml i 20 mM HEPES (pH 7,2–7,5)
- Levereras i 10 flaskor som vardera innehåller 1 ml.
- Resistens tilldelas genom uttryck av antingen en av två Blasticidin S-deaminasgener: BSD eller bsr
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, insektscellodling, däggdjurscellodling, selektion, Sf9 och Sf21-cellodling, transfektion, transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: -5 °C till -20 °C (skyddas från ljus) Transportförhållanden: Torris Hållbarhet: 9 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Eukaryota celler, prokaryota celler |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
Säkerhet och hantering
- Blasticidin S HCL
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S HCL