Läs mer
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Produktkod. p-4918399
Kvantitet:
20 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12172530
Brand: Gibco™ A1113903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektivt antibiotikum i koncentrationsintervallet 50G –100 μg/ml
Blasticidin S är ett nukleosid-antibiotikum isolerat från Streptomyces griseochromogenes. Det är en potent hämmare av proteinsyntes i både prokaryota och eukaryota celler. Blasticidin S verkar snabbt genom att hämma ribosomens bildning av peptidbindningar.
  • Används för att förhindra kontaminering av cellodling
  • Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 1 –20 μg/ml beroende på cellinje
  • Tillhandahålls som lösning vid 10 mg/ml i 20 mM HEPES (pH 7,2–7,5)
  • Levereras i 10 flaskor som vardera innehåller 1 ml.
  • Resistens tilldelas genom uttryck av antingen en av två Blasticidin S-deaminasgener: BSD eller bsr
Cellodling, Kloning, Drosophila S2-cellodling, insektscellodling, däggdjurscellodling, selektion, Sf9 och Sf21-cellodling, transfektion, transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: -5 °C till -20 °C (skyddas från ljus)
Transportförhållanden: Torris
Hållbarhet: 9 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 10 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 1 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blasticidin S HCL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Blasticidin S HCL