Läs mer
Gibco™ Puromycin dihydroklorid
Produktkod. 10296974
Change view
Kvantitet:
20 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10296974 20 ml Varje
12122530 10 x 1 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10296974 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1113802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Aminonukleosid-antibiotikum producerat av Streptomyces alboniger
Puromycin verkar genom att hämma peptidylöverföring på både prokaryota och eukaryota ribosomer; resistens tilldelas genom uttrycket av pac -genen.
  • Används inom cellbiologi som selektionsantibiotikum i däggdjurscellodlingssystem
  • Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,2 –till 5,0 μg/ml
  • Kan vara giftigt för eukaryota celler i koncentrationer så låga som 1 μg/ml
  • Levereras med 10 mg/ml i 20 mM HEPES-buffert (pH 7,2 7,–5)
Cellkultur, Kloning, Drosophila S2 Cellkultur, Insektscellkultur, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21 Cellkultur, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C
Fraktvillkor: Fryst
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Eukaryota celler, prokaryota celler
Koncentration 10 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES
För användning med (applikation) Eukaryot selektion⁄Generering av stabil cellinje
Produktlinje Gibco
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Torr is