Läs mer
Gibco™ Puromycin dihydroklorid
Kvantitet:
20 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
Beskrivning
Puromycin verkar genom att hämma peptidylöverföring på både prokaryota och eukaryota ribosomer; resistens tilldelas genom uttrycket av pac -genen.
- Används inom cellbiologi som selektionsantibiotikum i däggdjurscellodlingssystem
- Rekommenderad arbetskoncentration sträcker sig från 0,2 –till 5,0 μg/ml
- Kan vara giftigt för eukaryota celler i koncentrationer så låga som 1 μg/ml
- Levereras med 10 mg/ml i 20 mM HEPES-buffert (pH 7,2 7,–5)
Cellkultur, Kloning, Drosophila S2 Cellkultur, Insektscellkultur, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21 Cellkultur, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES |
| För användning med (applikation) | Eukaryot selektion⁄Generering av stabil cellinje |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Puromycin
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: puromycin