Beskrivning
Kräver
Komplettering
Glasgows MEM (GMEM) utvecklades ursprungligen av Ian McPherson och Michael Stoker som en modifiering av Eagles Minimal Essential Medium. Den användes för att studera de genetiska faktorer som påverkade cellkompetens. Glasgows MEM utvecklades för användning med njurcellinjer, såsom BHK-21.
Detta Glasgows MEM ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES, tryptosfosfatbuljong
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder Glasgows MEM
Glasgows MEM är unik från andra medier då den innehåller dubbelt så stor koncentration av aminosyror och vitaminer jämfört med den ursprungliga Basal Medium Eagle, och används utan serum. Glasgows MEM formulerades ursprungligen med 10 % tryptosfosfatbuljong. Glasgows MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver Glasgows MEM tillskott med 10 % tryptosfosfatbuljong. Glasgows MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,75 g/L), och kräver därför en miljö med 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | BHK-21 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Ingen tryptosfosfatbuljong |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Visa mer |