Läs mer
Gibco™ Glukoslösning
Produktkod. 15384895 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15384895 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15384895 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2494001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco™ Glukoslösning innehåller D-glukos i en koncentration av 200 g/L och används som ett serumfritt mediumtillskott lämpligt för cellodling.
Gibco™ Glukoslösning innehåller D-glukos i en koncentration av 200 g/L och används som ett serumfritt mediumtillskott lämpligt för cellodling. Glukoslösning kan tillsättas till en mängd olika Gibco™ cellodlingsmedia inklusive men inte begränsat till Dulbeccos Modified ’Eagle Medium (DMEM), RPMI 1640, DMEM/F-12, IMDM och Minimum Essential Medium. Varje lot av glukoslösning testas för sterilitet, osmolalitet, pH och endotoxinnivå. Vi erbjuder en mängd olika medier som Glucose Solution kan tillsättas. Hitta rätt medium med hjälp av mediaväljarverktyget.
Uppfyllande
Glukoslösning tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (–2 °8 C) och skyddas mot ljus.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.
Beskrivning Glukoslösning, 50 ml, flytande, 12 månaders hållbarhet, används för cellodlingstillämpningar för däggdjur, endast för forskningsanvändning
Klassificering Serumfritt
Koncentration 200 g/L
Form Vätska
Produkttyp Glukos
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 50 ml
Regulatorisk status RUO