Läs mer
Gibco™ GlutaMAX™-tillskott
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13462629
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
13462629 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 13462629 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 35050061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco GlutaMAX Supplement är ett alternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan.
Gibco GlutaMAX Supplement is an L-alanyl-L-glutamine dipeptide alternative to L-glutamine that exhibits increased stability, leading to improved cell health. L-Glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. GlutaMAX Supplement is suitable for adherent and suspension culture of mammalian cells, with no adaptation required. It is formulated as a 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in 0.85% NaCl.
Gibco GlutaMAX Supplement är ett alternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan. GlutaMAX Supplement är lämpligt för både adherent och suspensionsodling av däggdjursceller, utan anpassning krävs. GlutaMAX Supplement erbjuds som en 200 mM L-alanyl-L-glutamindipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX Supplement ingår också i en mängd olika mediaformuleringar. Jämfört med L-glutamin, GlutaMAX-tillägg:
• Minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak
• Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
• Förblir stabil över ett brett temperaturområde
Minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak Till skillnad
från L-glutamin bryts inte GlutaMAX Supplement spontant ner för att bilda ammoniak. Istället klyver celler dipeptidbindningen för att frigöra L-glutamin efter behov. Detta system förhindrar avfallsuppbyggnad och upprätthåller en färsk tillförsel av L-glutamin under långtidsodling.
Förbättrar cellviabilitet och tillväxt Kulturer
med lägre nivåer av ammoniak visar förbättrad cellviabilitet. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade på grund av den konsekventa koncentrationen av GlutaMAX Supplement som inte är möjlig med L-glutamin.
Förblir stabilt över ett brett temperaturintervall.
GlutaMAX Supplement är rumstemperaturstabilt och redo att användas. GlutaMAX Supplement behåller full funktionalitet i 24 månader vid rumstemperatur, 2 till 8 °C, eller -5 till -30 C °för bekväm förvaring och hantering. GlutaMAX Supplement är till och med stabilt vid °37 C i en vecka eller mer.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30
C Alternativa lagringsförhållanden: -5 °C till -°20 C och °2 C till 8 °C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 100X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp GlutaMax
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Klinisk forskning, translationell forskning
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 430 till 490 mOsm/kg
pH 5 till 6
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung