Läs mer
Gibco™ Getserum, ursprung från Nya Zeeland
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Gibco™ sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser
- Det har förtjänat forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd
- Hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav
- Skickas fryst, förvara kl< -10 °C
- Sera Kategori: Specialitet
- Ursprung: Nya Zeeland
- Ålder: Vuxen
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Get/get |
| Åldras | Vuxen |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Get Serum |
| Kvantitet | 100 mL |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Gibco™ |
| Visa mer |
För in vitro-diagnostik. Endast för forskning. Ej för diagnostik.