Läs mer
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), kompletterat
Produktkod. 11510406 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510406 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510406 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11667037
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning i agarosöverlägget när plackanalysen utförs
Grace's Supplemented Insect Medium designades ursprungligen för tillväxt av celler från den australiensiska kejsaren Gum Moth, Antherea eucalypti . Används för tillväxt av Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 och Sf21. Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Ändrad enligt följande: Med laktalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin och natriumbikarbonat. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig. Grace's Supplemented Insect Medium, 2x innehåller laktalbuminhydrolysat och yeastolat som inte är vanligt förekommande i den icke tillsatta versionen, vanligen utspädd med sterilt vatten, fetalt bovint serum och agaros före användning i agarosöverdraget, enligt beskrivningen i produktmanualen.
Cellkultur, Insektscellodling, Sf9 och Sf21 Cellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Grace's Supplemented Insect Medium, 2x tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Form Vätska
Produkttyp Grace's Insect Medium
Med tillsatser Glutamin, Laktalbuminhydrolysat, Yeastolat
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum