Läs mer
Gibco™ Grace's Insect Medium, kompletterat
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Kräver
Grace's Unsupplemented Insect Medium kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Ursprungligen designad för tillväxt av celler från den australiensiska kejsaren Gum Moth, Antherea eucalypti . Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS).
- Innehåller laktalbuminhydrolysat, yestolat, L-glutamin och natriumbikarbonat
- Dual site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
- Vanligtvis kompletteras med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning
Cellkultur, Insektscellodling, Sf9 och Sf21 Cellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Grace's Insect Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Yeastolat, Laktalbuminhydrolysat |
| Utan tillsatser | Ingen insektshemolymfa |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Oorganiska salter | Kalcium, magnesium |
| Visa mer |